SAB5200034
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S15-4, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-TrpV3, S15-4, Anti-VRL3, Anti-transient receptor potential cation channel subfamily V member 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S15-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... TrpV3(497948)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1