MABN2425
Anti-TRPV2 Antibody, clone 17A11
clone 17A11, from mouse
Sinonimo/i:
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17A11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TRPV2 in Immunocytochemistry applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392; Cohen M.R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(24):4238-52).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: 2-10 µg/mL of this antibody detected TRPV2 in PC12 cells treated with mouse NGF.