Key Documents
SAB5200013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSA1 antibody produced in mouse
clone 25F2.D9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Aha1, Anti-Ahsa1, Anti-C14orf3, Anti-HspC322, Anti-p38
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
25F2.D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 38 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ahsa1(217737)
Specificità
Detects ~38 kDa. Can run up to 45 kDa on SDS Page.
Immunogeno
Mouse Aha1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in 0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, and 0.09% sodium azide
WGK 1