609900
N-Methylformamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 18O
P. ebollizione
198-199 °C
Punto di fusione
-4 °C
Densità
1.044 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)