SAB4502353
Anti-PKA-R2 β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KAP3, PKA R2-β, PRKAR2B, cAMP-dependent protein kinase type II-β regulatory chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAR2B(5577)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 79-128