ABT58
Anti-phospho PKA-RII (Ser96) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
PRKAR2A, protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer96)
Informazioni sul gene
human ... PRKAR2A(5576)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected PKA-RIIalpha (Ser96) in 10 µg of Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1