SAB5200010
Monoclonal Anti-DNA/RNA Damage antibody produced in mouse
clone 15A3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-8 hydroxy guanine, Anti-8-OH-dG, Anti-8OHG, Anti-DNA/RNA Damage
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)