AB10022
Anti-Histone H2A.X Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of Rat2 acid extract, BALB 3T3/A31 acid extract, and calf thymus histone extract tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected Histone H2A.X in 1X10E6 HeLa cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1