SAB4701035
Monoclonal Anti-betaCatenin antibody produced in mouse
clone EM-22
Sinonimo/i:
CTNNB1, EVR7, MRD19
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-22, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P35222
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico