SAB4700951
Monoclonal Anti-hTSH antibody produced in mouse
clone TSH-51
Sinonimo/i:
Thyrotropin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TSH-51, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRH(7200)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700951-100UG |