869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Sinonimo/i:
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Thyrotropin, hTSH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pituitary glands
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9414
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥95% (weight)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Impurezze
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
Solubilità
0.05 M PBS: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TSHB(7252)
Descrizione generale
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 1