Key Documents
SAB4700836
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STIM1 antibody produced in mouse
clone CDN3H4
Sinonimo/i:
GOK, STRMK, TAM1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CDN3H4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q13586
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STIM1(6786)
Descrizione generale
The antibody CDN3H4 reacts with human and rodent STIM1, a 84 kDa essential and conserved regulator of store-operated Ca2+ channel function.
Immunogeno
Synthetized peptide (C-terminal cytoplasmic part of STIM1).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.