Key Documents
SAB4700793
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD184 antibody produced in mouse
clone 12G5
Sinonimo/i:
CXCR4, HM89, LAP3, LCR1, fusin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC020968
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCR4(7852)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 12G5 recognizes CD184, a 45 kDa G-protein-linked CXC chemokine receptor widely expressed on blood and tissue cells.
Immunogeno
CP-MAC-infected Sup-T1 cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.