SAB4700262
Monoclonal Anti-CD105 antibody produced in mouse
clone MEM-229, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ENG, Anti-Endoglin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-229, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, pig
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENG(2022)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)