SAB4504531
Anti-phospho-S6 Ribosomal Protein (pSer235) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-phospho-S6, Rabbit Anti-phospho-S6, S6 Ribosomal Protein Detection
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 28 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer235)
Informazioni sul gene
human ... RPS6(6194)
Immunogeno
Immunogen Range: 200-249
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1