SAB4503260
Anti-Dysferlin, antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
dysferlin, limb girdle muscular dystrophy 2B (autosomal recessive)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 237 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYSF(8291)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1981-2030
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol