SAB4502962
Anti-TGF β Receptor III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
βglycan, TGBR3, TGF-β receptor type III, TGFR-3, transforming growth factor β receptor III
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 93 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFBR3(7049)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 111-160