SAB4502591
Anti-Retinoblastoma antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
P105-RB, PP105, PP110, RB-1, RB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 106 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 581-630
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato