SAB4501307
Anti-GRIN2D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EB11, estrogen receptor binding CpG island, glutamate [NMDA] receptor ε 4, glutamate receptor, ionotropic
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 143 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NMDE4(2906)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 671-720