SAB4301024
Anti-GRIN2D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EB11, GluN2D, NMDAR2D, NR2D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:10- 1:50
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_000827.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2D(2906)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)