SAB4500170
Anti-USP19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Deubiquitinating enzyme 19, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 19, Ubiquitin thioesterase 19, Ubiquitin-specific-processing protease 19, Zinc finger MYND domain-containing protein 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 145 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP19(10869)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 391-440
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)