Key Documents
SAB4300704
Sigma-Aldrich
Anti-PRLR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-hPRLrI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Q-L-P-P-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRLR(5618)
Descrizione generale
The antibody detects endogenous levels of total PRLR protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 25-29 (Q-L-P-P-G), according to the protein NP_000940.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
This is a receptor for the anterior pituitary hormone prolactin (PRL). Isoform 4 is unable to transduce prolactin signaling. Isoform 6 is unable to transduce prolactin signaling
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
WGK 1