SAB4200745
Anti-Protein A antibody, Mouse Monoclonal
clone SPA-27, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-IgG binding protein A, Anti-SpA, Anti-Staphylococcal protein A, Anti-Staphylococcus ayreus protein A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SPA-27, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~42 kDa
Reattività contro le specie
Staphylococcus aureus
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using purified protein A from Staphylococcus aureus
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 10 μg/mL of protein A from Staphylococcus aureus for coating. To reduce nonspecific binding we recommend on detection using a secondary anti-mouse, F(ab’)2 fragment antibody
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1