SAB4300630
Anti-phospho-β-catenin (pTyr333) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CATNB, Anti-CTNB1, Anti-CTNNB, Anti-CTNNB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~92 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Y-T-Yp-E-K)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr333)
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1