SAB4200287
Anti-Actin, Muscle specific antibody, Mouse monoclonal
clone HHF-35, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HHF-35, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
rat, bovine, canine, chicken, human, mouse, hamster, monkey
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 2-4 μg/mL using A10 cells
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using A10 cell extracts
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol