Documenti fondamentali
MABF33
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MHC di classe II (I-A/I-E), clone M5/114
clone M5/114, from rat
Sinonimo/i:
CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Ia-associated invariant chain, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated), gamma chain of class II antigens, Ia antigen-
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M5/114, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd74(16149)
Descrizione generale
La catena invariante (I-A/I-E) associata all′MHC di classe II, chiamata anche catena invariante associata all′antigene Ia, è una glicoproteina di membrana di tipo II caratterizzata da un unico dominio tireoglobulinico di tipo I che attraversa la membrana. Queste molecole sono cruciali nella trasformazione degli MHC di classe II perché formano un complesso stabilizzatore dopo la sintesi dell′eterodimero alfa/beta e perché dirigono il trafficking del complesso allontanandolo dai compartimenti dell′ER dove avviene il caricamento dei peptidi di classe II.
Applicazioni
Analisi di citometria a flusso: un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto rappresentativo in un′analisi di FC su cellule di milza. (Bhattacharya, A., et al. (1981). The Journal of immunology. 127(6):2488-2496.)
Immunoistochimica: un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto rappresentativo in un saggio di IH su tessuto timico. (de Bont, E., et al. (1999). Int. Immunol. 11(8):1295-1306.)
La rivelazione dell′MHC di classe II (I-A/I-E) con questo anticorpo anti-MHC di classe II (I-A/I-E), clone M5/114, è convalidata per l′uso nei saggi di WB, FC, IH.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto splenico di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare l′MHC di classe II (I-A/I-E) in 10 µg di lisato di tessuto splenico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 32 kDa.
Esistono 2 isoforme derivare da splicing alternativo: Isoforma lunga di 32 kDa e isoforma corta di 24 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Libin Abraham et al.
Scientific reports, 7(1), 11379-11379 (2017-09-14)
Single-particle tracking (SPT) is a powerful method for exploring single-molecule dynamics in living cells with nanoscale spatiotemporal resolution. Photostability and bright fluorescence make quantum dots (Qdots) a popular choice for SPT. However, their large size could potentially alter the mobility
Circulating Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide resets cardiac homeostasis in mice through a matrix metalloproteinase-9-dependent mechanism.
Deleon-Pennell, KY; de Castro Bras, LE; Lindsey, ML
Physiological Reports null
Mahmoud Elashiry et al.
Journal of extracellular vesicles, 9(1), 1795362-1795362 (2020-09-19)
Chronic bone degenerative diseases represent a major threat to the health and well-being of the population, particularly those with advanced age. This study isolated exosomes (EXO), natural nano-particles, from dendritic cells, the "directors" of the immune response, to examine the
Madison Bolger-Munro et al.
eLife, 8 (2019-06-04)
When B cells encounter antigens on the surface of an antigen-presenting cell (APC), B cell receptors (BCRs) are gathered into microclusters that recruit signaling enzymes. These microclusters then move centripetally and coalesce into the central supramolecular activation cluster of an
Jia C Wang et al.
Journal of cell science, 130(6), 1094-1109 (2017-02-09)
B cells that bind antigens displayed on antigen-presenting cells (APCs) form an immune synapse, a polarized cellular structure that optimizes the dual functions of the B cell receptor (BCR), signal transduction and antigen internalization. Immune synapse formation involves polarization of