SAB2900383
Anti-SFRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
frza, sarp2, secreted frizzled related protein, sfrp-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRP1(6422)
Descrizione generale
The encoded protein by SFRP1 gene has a cysteine-rich domain similar to the WNT-binding site of Frizzled receptors. It belongs to the WNT pathway. This gene is located on human chromosome 8p12–11.1.
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)