Key Documents
11493027001
Roche
Kit per l′isotipizzazione degli anticorpi monoclonali murini Isostrip
sufficient for 10 tests
Sinonimo/i:
sottotipizzazione dell’ibridoma
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
impiego
sufficient for 10 tests
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Il Kit per l′isotipizzazione degli anticorpi monoclonali murini IsoStrip è un semplice kit in tre stadi per la caratterizzazione rapida degli anticorpi monoclonali murini.
Contenuto
  • Provette di sviluppo, che contengono microsfere di lattice liofilizzato, precedentemente rivestite con anticorpi anti IgG di topo
  • Strisce per l′isotipizzazione, precedentemente rivestite con anticorpi anti IgG di topo specifici per sottoclassi e per le catene leggere
Specificità
Gli anticorpi anti-topo, legati alle microsfere di lattice, reagiscono con qualunque anticorpo monoclonale murino, indipendentemente dall′isotipo. Gli anticorpi anti-topo di capra, immobilizzati sulla striscia, si legano in modo specifico a ciascun isotipo comune di anticorpo murino (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM e IgA) e alle catene leggere.
Specificità per tutti gli anticorpi specifici diversi da IgML a 1,0 μg/mL: ≥ 2
IgM Lambda, a 1,0 μg/mL: ≥ 1
Applicazioni
Il kit è usato per l′identificazione rapida di classe, sottoclasse e tipo di catena leggera degli anticorpi monoclonali (immunoglobuline) murini.
Caratteristiche e vantaggi
  • Affidabile: Fornisce risultati paragonabili a quelli del saggio ELISA standard
  • Rapido: 5 minuti dall′inizio alla fine
  • Semplice: solo 3 stadi
  • Economico: non richiede attrezzatura o reagenti aggiuntivi
  • Altamente specifico: Nessuna reattività crociata con FBS
Confezionamento
1 kit comprende 2 componenti.
Specifiche
Tempo del saggio: 5 minuti
Materiale del campione: Supernatante dell′ibridoma, anticorpi monoclonali murini purificati, ascite
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: Diluire il campione
  • Estrarre dal contenitore il numero desiderato di strisce per l′isotipizzazione. Rimuovere i tappi da un numero corrispondente di provette.
    È possibile etichettare le provette con una matita o un pennarello da laboratorio per facilitarne l′identificazione.
  • Diluire un campione contenente l′anticorpo monoclonale murino in BSA/tampone fosfato salino (PBS) all′1%, pH da 7,2 a 7,6.
    I campioni di supernatante della coltura devono essere diluiti da 1:10 a 1:100. I campioni di ascite devono essere diluiti 1:20 000. Queste diluizioni consigliate possono variare in base alla concentrazione dell′anticorpo nel campione. Nella nostra esperienza i risultati migliori si ottengono con una concentrazione dell′anticorpo
    monoclonale da 0,1 a 1 g/mL di campione diluito. Alla provetta di sviluppo si aggiungono 150 mL del campione diluito.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
IsoStrip is a trademark of Roche
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Development Tubes, containing lyophilized latex beads, precoated with anti-mouse-Ig antibodies
  • Isotyping Strips, precoated with subclass- and light-chain-specific anti-mouse-Ig antibodies
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Wioleta M Zelek et al.
Frontiers in immunology, 11, 612402-612402 (2021-01-12)
Better understanding of roles of complement in pathology has fuelled an explosion of interest in complement-targeted therapeutics. The C5-blocking monoclonal antibody (mAb) eculizumab, the first of the new wave of complement blocking drugs, was FDA approved for treatment of Paroxysmal
Julie A Webster et al.
Cancers, 13(12) (2021-07-03)
The current endoscopy and biopsy diagnosis of esophageal adenocarcinoma (EAC) and its premalignant condition Barrett's esophagus (BE) is not cost-effective. To enable EAC screening and patient triaging for endoscopy, we developed a microfluidic lectin immunoassay, the EndoScreen Chip, which allows
Jisheng Lin et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(8), 681-688 (2016-06-10)
There is a significant need for an effective multivalent Shigella vaccine that targets the most prevalent serotypes. Most Shigella vaccines under development utilize serotype-specific lipopolysaccharides (LPSs) as a major component based on protection and epidemiological data. As vaccine formulations advance
Wioleta M Zelek et al.
Immunology, 157(4), 283-295 (2019-05-24)
Over the last decade there has been an explosion in complement therapies; one-third of the drugs in the clinic or in development target C5 protein. Eculizumab, a monoclonal antibody (mAb) that binds C5 and blocks its cleavage by the convertase
Floriane Etienne et al.
Frontiers in oncology, 10, 20-20 (2020-03-03)
Antibodies directed against CD22 have been used in radioimmunotherapy (RIT) clinical trials to treat patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with promising results. However, relevant preclinical models are needed to facilitate the evaluation and optimization of new protocols. Spontaneous