SAB2701819
Anti-PCNA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
cb16, fb36g03, pcna, wu:fa28e03
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
zebrafish, (Japanese Medaka)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
zebrafish ... pcna(30678)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-PCNA antibody has been used in the detection of proliferating cells by immunofluorescence.
Azioni biochim/fisiol
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) controls the production of the leading and lagging strands, which are required for the duplication of DNA. It acts as a cell cycle regulatory protein. This protein regulates apoptosis. PCNA is also involved in non-replicative DNA synthesis events.
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)