SAB2500236
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
goat polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-Acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, Anti-CHAT, Anti-CMS1A, Anti-CMS1A2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Choline acetyltransferase antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, chimpanzee, human, pig
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAT(1103)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)