SAB2102261
Anti-SOD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IPO-B, Anti-MNSOD, Anti-Superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
24 kDa
Reattività contro le specie
bovine, sheep, rat, dog, goat, human, guinea pig, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD2(6648)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Sequenza
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2102261-100UL | 4061836169169 |
SAB2102261-50UG | 4061832070704 |