MAB4081
Anti-MnSOD Antibody, clone MnS-1
clone MnS-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MnSOD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MnS-1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, rabbit, human
Non deve reagire con
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD2(6648)
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry on cell smears: 0.5-10 μg/mL.
Western blot: MnS1 antibody will recognize at 25kDa band under reducing conditions; this is the monomer of the MnSOD protein.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2