AB9864
Anti-NMDAR1 Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 1.17.2.6, Chemicon®
Sinonimo/i:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.17.2.6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gpr132(314480)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
AB9864 can be used for using 4% paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed rat tissue.
1:1,000-1:5,000 Immunoistochimica su cervello di ratto ELISA
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Analisi con metodica Western blot:
questo lotto alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la GFAP in 10 μg di lisati di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto cerebrale
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2