SAB1412783
Monoclonal Anti-ADAMTS3 antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ADAMTS-4, Anti-KIAA0366
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAMTS3(9508)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ESCSKRSSTLPPPYLLEAAETHDDVISNPSDLPRSLVMPTSLVPYHSETPAKKMSLSSISSVGGPNAYAAFRPNSKPDGAN
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1