Key Documents
SAB1411076
Sigma-Aldrich
Anti-CSGALNACT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CSGalNAcT-1, ChGn, FLJ11264, FLJ13760, beta4GalNAcT
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
Immunogeno
CSGALNACT1 (AAH60772.1, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMMVRRGLLAWISRVVVLLVLLCCAISVLYMLACTPKGDEEQLALPRANSPTGKEGYQAVLQEWEEQHRNYVSSLKRQIAQLKEELQERSEQLRNGQYQASDAAGLGLDRSPPEKTQADLLAFLHSQVDKAEVNAGVKLATEYAAVPFDSFTLQKVYQLETGLTRHPEEKPVRKDKRDELVEAIESALETLNNPAENSPNHRPYTASDFIEGIYRTERDKGTLYELTFKGDHKHEFKRLILFRPFGPIMKVENEKLNMANTLINVIVPLAKRVDKFRQFMQNFRPADEVFRCVPLSP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3