Documenti fondamentali
SAB1407674
Sigma-Aldrich
Anti-IXL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434H247, IXL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MED29(55588)
Descrizione generale
MED29 is a subunit of the Mediator complex, a multiprotein coactivator of RNA transcription that interacts with DNA-bound transcriptional activators, RNA polymerase II (see MIM 180660), and general initiation factors (Sato et al., 2003 [PubMed 14576168]).[supplied by OMIM
Immunogeno
MED29 (NP_060062, 1 a.a. ~ 221 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKSNGERRSRNALPAVYARKMAASQQQASAASSAAGVSGPSSAGGPGPQQQPQPPAQLVGPAQSGLLQQQQQDFDPVQRYKMLIPQLKESLQTLMKVAAQNLIQNTNIDNGQKSSDGPIQRFDKCLEEFYALCDQLELCLRLAHECLSQSCDSAKHSPTLVPTATKPDAVQPDSLPYPQYLAVIKAQISCAKDIHTALLDCANKVTGKTPAPPAGPGGTL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)