SAB1404929
Monoclonal Anti-MGAT4A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GNT-IV, GNT-IVA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGAT4A(11320)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PVNVESYLFHSGNQEHPGDILLNTTVEVLPFKSEGLEISKETKDKRLEDGYFRIGKFENGVAEGMVDPSLNPISAFRLSVIQNSAVWAILNEIHIKKATN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)