Documenti fondamentali
900120P
Avanti
PGB1
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Prostaglandin B1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Applicazioni
  • Lipids research
  • cell signaling
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)