SAB1404300
Monoclonal Anti-RASA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CM-AVM, CMAVM, DKFZp434N071, GAP, PKWS, RASA, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASA1(5921)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AKEPYMEGVNPFIKSNKHRMIMFLDELGNVPELPDTTEHSRTDLSRDLAALHEICVAHSDELRTLSNERGAQQHVLKKLLAITELLQQKQNQYTKTNDVR
WGK 1