Documenti fondamentali
Z154466
Sigma-Aldrich
ACE PTFE-coated glass shaft
diam. × L 10 mm × 44 cm, with button
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Caratteristiche
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 807005
diam. × lung.
10 mm × 44 cm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z154466-1EA4061832347738