XX4304701
O-ring (2-131), silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
O-ring di tenuta, O-ring in silicone, Tenuta in silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Descrizione generale
I portafiltri in linea vengono comunemente utilizzati per l′ultrapurificazione di liquidi o gas in linea mediante filtrazione a pressione. Per sostituire il filtro è sufficiente aprire l′alloggiamento, senza toccare i tubi collegati.
Caratteristiche & vantaggi:
•Portagomma scanalato a entrambe le estremità per una semplice installazione
•Manopole di grandi dimensioni, facili da afferrare
Numero di catalogo Descrizione
XX4304700 Portafiltri in linea 47 mm
Parti di ricambio
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX4304701 O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adattatore tubazione, DI 1/4 in. NPTF - 5/16 in., polipropilene
XX4304705 Manopole
Accessori
XX4304702 O-ring, (2-131), in fluoroelastomero
XX4304707 Schermo di supporto in acciaio inossidabile, 47 mm
XX6200006P Pinze per filtri, estremità smussate, acciaio inossidabile
XX6700034 3 metri di tubo in PVC con diametro interno di 9,5 mm
Caratteristiche & vantaggi:
•Portagomma scanalato a entrambe le estremità per una semplice installazione
•Manopole di grandi dimensioni, facili da afferrare
Numero di catalogo Descrizione
XX4304700 Portafiltri in linea 47 mm
Parti di ricambio
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX4304701 O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adattatore tubazione, DI 1/4 in. NPTF - 5/16 in., polipropilene
XX4304705 Manopole
Accessori
XX4304702 O-ring, (2-131), in fluoroelastomero
XX4304707 Schermo di supporto in acciaio inossidabile, 47 mm
XX6200006P Pinze per filtri, estremità smussate, acciaio inossidabile
XX6700034 3 metri di tubo in PVC con diametro interno di 9,5 mm