BMSBSHTP1
myBlock External Temperature Probe
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Caratteristiche
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSH-TP1
Parametri
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
Compatibilità
BMSBSH5001, BMSBSH5002
Descrizione generale
- External temperature probe
- For the MyBlock I and II drybaths
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)