SAB1403612
Monoclonal Anti-BMP8B antibody produced in mouse
clone 6D6, ascites fluid
Sinonimo/i:
BMP8, MGC131757, OP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D6, monoclonal
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP8B(656)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KKSNELPQANRLPGIFDDVHGSHGRQVCRRHELYVSFQDLGWLDWVIAPQGYSAYYCEGECSFPLDSCMNATNHAILQSLVHLMMPDAV
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)