SAB5200056
Monoclonal Anti-KCNA5 antibody produced in mouse
clone S7-45, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HCK1, Anti-HK2, Anti-HPCN1, Anti-KCNA5, Anti-KV1, Anti-Kv1.5 K+ channel, S7-45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S7-45, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcna5(25470)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)