SAB1404600
Monoclonal Anti-DEGS1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F9, ascites fluid
Sinonimo/i:
DEGS, DES1, Des-1, FADS7, MGC5079, MIG15, MLD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F9, monoclonal
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEGS1(8560)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
WGK 1