Key Documents
SAB1403425
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ36578, MARCH-IX, RNF179
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.77 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH9(92979)
Immunogeno
MARCH9 (NP_612405.2, 240 a.a. ~ 345 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEGSSVYRIFKRWQAVNQQWKVLNYDKTKDIGGDAGGGTAGKSGPRNSRTGPTSGATSRPPAAQRMRTLLPQRCGYTILHLLGQLRPPDARSSSHSGREVVMRVTT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1