Documenti fondamentali
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
silica (glass)
Confezionamento
pkg of 200 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1131-01
Diam. particelle
0.1 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Applicazioni
Bead homogenization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)