SAB1402640
Monoclonal Anti-PCGF5 antibody produced in mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC16202, RNF159
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCGF5(84333)
Immunogeno
Sequence
NDCPRCGNQVHETNPLEMLRLDNTLEEIIFKLVPGLREQELERESEFWKKNKPQENGQDDTSKADKPKVDEEGDENEDDKDYHRSDPQIAICLDCLRN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1