SAB1401762
Monoclonal Anti-IFT122 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SPG, WDR10, WDR10p, WDR140
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFT122(55764)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SIGDEDPFTAKLSFEQGGSEFVPVVVSRLVLRSMSRRDVLIKRWPPPLRWQYFRSLLPDASITMCPSCFQMFHSEDYELLVLQHGCCPYCRRCKDDPG