SAB1401209
Anti-IGKC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HCAK1, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGKC(3514)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MEAPAQLLFLLLLWLPDTTGEIVLTQSPVFLSLSPGEGATLSCRASQSVSRNLAWYQQKSGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDSAVYYCQQRSNCLITFGQGTRLEIRRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC